Läs mer
Metylkaliummalonat, 98 %
Produktkod. 11365679
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11365679 100 g 100g
11355679 25 g 25g
15419169 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11365679 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L20429.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Fungerar som en hämmare av proteinglykosylering och avancerad glykosylering | CAS: 38330-80-2 | C4H5KO4 | 156,178 g/mol
Metylkaliummalonat är en proteinavancerad glykosyleringshämmare.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden Metylkaliummalonat är en proteinavancerad glykosyleringshämmare
.
Löslighet Löslig i
metanol.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 38330-80-2
Molekylformel C4H5KO4
Molekylvikt (g/mol) 156.178
MDL-nummer MFCD00014021
InChI-nyckel WWTULTKUWBKVGV-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium 3-methoxy-3-oxopropanoate, methyl potassium malonate, potassium methyl malonate, propanedioic acid, monomethyl ester, potassium salt, potassium monomethyl malonate, monomethyl malonate potassium salt, hydrogen methyl malonate potassium salt, monomethylpotassiummalonate, acmc-209vp4, ksc226a9d
PubChem CID 2724687
IUPAC-namn kalium;3-metoxi-3-oxopropanoat
LEDER COC(=O)CC(=O)[O-].[K+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl potassium malonate
Namnnotering Hygroskopisk
Smältpunkt ∽190 °C (dekomposition)
Färg Vitt
Kvantitet 100 g
Löslighetsinformation Löslig i metanol.
Formel vikt 156.18
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.