Läs mer
Metylkaliumsulfat, MP Biomedicals
Produktkod. 11422586 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11422586 100 g 100g
1 options
Produktkod. 11422586 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0521548180
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    21000.00 SEK
    20003.56 SEK / 100g
    Save 996.44 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-09-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl Potassium Sulfate
CAS 562-54-9
Molekylformel CH3KO4S
MDL-nummer MFCD00040472
Kvantitet 100 g
Synonym potassium methyl sulfate, methyl potassium sulfate, methylsulfuric acid potassium salt, unii-9b0jf05o1c, sulfuric acid, monomethyl ester, potassium salt, potassium methyl sulphate, potassium monomethylsulfate, sulfuric acid, monomethyl ester, potassium salt 1:1, 75-93-4 parent, potassium methylsulfate
InChI-nyckel WBGWGHYJIFOATF-UHFFFAOYSA-M
LEDER [K+].COS([O-])(=O)=O
IUPAC-namn kaliummetylsulfat
Molekylvikt (g/mol) 150.19
PubChem CID 2733094
Formel vikt 150.2