Läs mer
Methyl Propargyl Ether, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl Propargyl Ether |
| CAS | 627-41-8 |
| Molekylformel | C4H6O |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H6O/c1-3-4-5-2/h1H,4H2,2H3 |
| LEDER | COCC#C |
| IUPAC-namn | 3-methoxyprop-1-yne |
| Molekylvikt (g/mol) | 70.08 |
| Formel vikt | 70.0419 |