Läs mer
Metylpropiolat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10621765
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10621765 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
10527664 25 g Bärnstensfärgad glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10621765 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SB01817EA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 922-67-8
Molekylformel C4H4O2
Molekylvikt (g/mol) 84.074
MDL-nummer MFCD00008572
InChI-nyckel IMAKHNTVDGLIRY-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl propiolate, methyl propynoate, 2-propynoic acid, methyl ester, propiolic acid, methyl ester, methyl acetylenecarboxylate, methyl ethynecarboxylate, propynoic acid, methyl ester, propynoic acid methyl ester, methyl propargylate, acetylenecarboxylic acid methyl ester
PubChem CID 13536
IUPAC-namn metylprop-2-ynoat
LEDER COC(=O)C#C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl propiolate
CAS Min % 97.0
Densitet 0.9400g/mL
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Linjär formel HCidentical toCCO2CH3
Kvantitet 10 g
Formel vikt 84.07
Procent renhet 97%