Läs mer
Methyl propiolate, 99%
Produktkod. 10573731 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10573731 10 g Glasflaska 10g
10478320 50 g Glasflaska 50g
10699433 250 g Glasflaska 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10573731 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 174040100
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 922-67-8 | C4H4O2 | 84.07 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 922-67-8
Molekylformel C4H4O2
Molekylvikt (g/mol) 84.07
MDL-nummer MFCD00008572
InChI-nyckel IMAKHNTVDGLIRY-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl propiolate, methyl propynoate, 2-propynoic acid, methyl ester, propiolic acid, methyl ester, methyl acetylenecarboxylate, methyl ethynecarboxylate, propynoic acid, methyl ester, propynoic acid methyl ester, methyl propargylate, acetylenecarboxylic acid methyl ester
PubChem CID 13536
IUPAC-namn metylprop-2-ynoat
LEDER COC(=O)C#C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl propiolate
Färg Färglös
Densitet 0.9400g/mL, 0.94
Kokpunkt 98°C to 101°C
Flampunkt 10°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel HC∽CCO2CH3
Brytningsindex 1.4070 to 1.409
Kvantitet 10 g
Beilstein 02, I, 208
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vikt 84.07
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Methyl propiolate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.