Läs mer
Metylpropiolat, 99 %
Produktkod. 11487786
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11487786 100 g 100g
11467786 5 g 5g
11477786 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11487786 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14743.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
CAS: 922-67-8 | C4H4O2 | 84,074 g/mol
Metylpropiolat användes vid syntes av polysubstituerade 3-arylaminoakrylat och tetrahydropyrimidin-2-on-derivat. Det användes också som ett tiolderivatiseringsmedel för kapillärelektrofores.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Metylpropiolat användes vid syntes av polysubstituerade 3-arylaminoakrylat- och tetrahydropyrimidin-2-on-derivat. Det användes också som ett tiolderivatiseringsmedel för kapillärelektrofores.
Löslighet Ej blandbar i vatten
.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 922-67-8
Molekylformel C4H4O2
Molekylvikt (g/mol) 84.074
MDL-nummer MFCD00008572
InChI-nyckel IMAKHNTVDGLIRY-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl propiolate, methyl propynoate, 2-propynoic acid, methyl ester, propiolic acid, methyl ester, methyl acetylenecarboxylate, methyl ethynecarboxylate, propynoic acid, methyl ester, propynoic acid methyl ester, methyl propargylate, acetylenecarboxylic acid methyl ester
PubChem CID 13536
IUPAC-namn metylprop-2-ynoat
LEDER COC(=O)C#C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl propiolate
Densitet 1.016
Kokpunkt 98 °C till 101 °C
Flampunkt 10 °C (50 °F)
Odör Stickande lukt
Brytningsindex 1.408
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN3272
Beilstein 605462
Löslighetsinformation Inte blandbar i vatten.
Formel vikt 84.07
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.