Läs mer
Metylpropionat, 99 %
Produktkod. 11487127
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
2500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11487127 2500 mL 2500ml
11467127 100 mL 100ml
11477127 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11487127 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14944.0F
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-11-2026
CAS: 554-12-1 | C4H8O2 | 88,106 g/mol
Det används ofta i organisk syntes. Den genomgår vapor-phase aldolkondensation med formaldehyd för att bilda metylmetakrylat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det används ofta i organisk syntes. Den genomgår vapor-phase aldolkondensation med formaldehyd för att bilda metylmetakrylat.
Löslighet Lösligt i vatten (5g
/L).
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 554-12-1
Molekylformel C4H8O2
Molekylvikt (g/mol) 88.106
MDL-nummer MFCD00009306
InChI-nyckel RJUFJBKOKNCXHH-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl propionate, propanoic acid, methyl ester, methyl propylate, methylpropionate, propionic acid, methyl ester, propionate de methyle, propanoic acid methyl ester, fema number 2742, propionic acid methyl ester, methyl propionate natural
PubChem CID 11124
IUPAC-namn metylpropanoat
LEDER CCC(=O)OC
Specifications
Kemiskt namn eller material Methyl propionate
Smältpunkt -88 °C
Densitet 0.915
Kokpunkt 78 °C till 80 °C
Flampunkt −2 °C (28 °F)
Analysprocentintervall 99%
Brytningsindex 1.377
Kvantitet 2500 mL
UN-nummer UN1248
Beilstein 1737628
Merck Index 14,6112
Löslighetsinformation Löslig i vatten (5g/L).
Formel vikt 88.11
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.