Läs mer
Metylpropionylacetat, 99 %
Produktkod. 11456636
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11456636 500 g 500g
11436636 25 g 25g
11446636 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11456636 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24848.36
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-12-2026
CAS: 30414-53-0 | C6H10O3 | 130,14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 30414-53-0
Molekylformel C6H10O3
Molekylvikt (g/mol) 130.14
MDL-nummer MFCD00011705
InChI-nyckel XJMIXEAZMCTAGH-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 3-oxovalerate, methyl propionylacetate, methyl 3-oxo-pentanoate, pentanoic acid, 3-oxo-, methyl ester, methyl-3-oxo pentanoate, methyl 3-oxo-n-valerate, valeric acid, 3-oxo-, methyl ester, 3-oxovaleric acid methyl ester, 3-oxo-pentanoic acid methyl ester, 3-keto-n-valeric acid methyl ester
PubChem CID 121699
IUPAC-namn metyl-3-oxopentanoat
LEDER CCC(=O)CC(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl propionylacetate
Densitet 1.037
Kokpunkt 73 °C till 74 °C (5 mmHg)
Flampunkt 71 °C (159 °F)
Brytningsindex 1.422
Kvantitet 500 g
Beilstein 1753684
Formel vikt 130.14
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.