Läs mer
Metylpropionylacetat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl Propionylacetate |
| CAS | 30414-53-0 |
| Molekylformel | C6H10O3 |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | 3-Oxopentanoic Acid Methyl Ester, 3-oxo-Valeric Acid Methyl Ester, 3-Oxopentanoic Acid Methyl Ester, 3-Oxovaleric Acid Methyl Ester, Methyl 3-Oxopentanoate, Methyl 3-oxovalerate, Methyl Propanoylacetate, Methyl Propionylacetate, Methyl beta-Ketovalerate |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10O3/c1-3-5(7)4-6(8)9-2/h3-4H2,1-2H3 |
| LEDER | CCC(=O)CC(=O)OC |
| IUPAC-namn | Metyl 3-oxopentananoat |
| Molekylvikt (g/mol) | 130.14 |
| Formel vikt | 130.063 |