Läs mer
Metylpropionylacetat, TRC
Produktkod. 30464493
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30464493 50 g
1 options
Produktkod. 30464493 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM32682050G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material Methyl Propionylacetate
CAS 30414-53-0
Molekylformel C6H10O3
Kvantitet 50 g
Synonym 3-Oxopentanoic Acid Methyl Ester, 3-oxo-Valeric Acid Methyl Ester, 3-Oxopentanoic Acid Methyl Ester, 3-Oxovaleric Acid Methyl Ester, Methyl 3-Oxopentanoate, Methyl 3-oxovalerate, Methyl Propanoylacetate, Methyl Propionylacetate, Methyl beta-Ketovalerate
InChI formel InChI=1S/C6H10O3/c1-3-5(7)4-6(8)9-2/h3-4H2,1-2H3
LEDER CCC(=O)CC(=O)OC
IUPAC-namn Metyl 3-oxopentananoat
Molekylvikt (g/mol) 130.14
Formel vikt 130.063