Läs mer
Methyl Propyl Sulfide, TRC
Produktkod. 30483254
Change view
Kvantitet:
250 mg
500 mg
2.5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30483254 500 mg
30469945 250 mg
30481405 2.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30483254 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM340913500MG
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3877-15-4
Molekylformel C4H10S
Molekylvikt (g/mol) 90.18
IUPAC-namn 1-methylsulfanylpropane
LEDER CCCSC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl Propyl Sulfide
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C4H10S/c1-3-4-5-2/h3-4H2,1-2H3
Formel vikt 90.0503