Läs mer
MedChemExpress Methyl protodioscin
Produktkod. 16439148
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
16439148 10 mg
1 options
Produktkod. 16439148 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYN0863
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
MedChemExpress Methyl protodioscin(NSC-698790) is a furostanol bisglycoside with antitumor properties; shows to reduce proliferation, cause cell cycle arrest.
Specifikationer
Innehåll och lagring 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Molekylvikt (g/mol) 1063.23 g/mol
Frakt skick Room temperature
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
CAS 54522-52-0
Produkttyp Natural Products
Renhet 98.0%
Löslighet DMSO : 140 mg/mL (131.67 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : 25 mg/mL (23.51 mM∣Need ultrasonic)
Synonym NSC-698790∣ Smilax saponin B
Mål Apoptosis