Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Metyllila, 0,1 % vikt/volym aq. soln.
Produktkod. 11386149
Change view
Kvantitet:
500 ml
1 l
Förpackningsstorlek:
1 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11386149 500 ml 500ml
11305557 1 l 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11386149 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 042753.AP
Request Bulk or Custom Format
Övergångsintervall: pH 4,8 (lila) till pH 5,4 (grön)
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl Purple
CAS 1340-02-9, 7732-18-5
Analysprocentintervall 0.1% w/v aqueous solution
MDL-nummer MFCD00070843
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Methyl purple: 0.1%; Water: 99.9%
Ångtryck 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Kvantitet 500 ml
Fysisk form Vätska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.