Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Metyllila, 0,1 % vikt/volym aq. soln.
Produktkod. p-4408663
Kvantitet:
500 ml
1 l
Förpackningsstorlek:
1 L
500ml
Produktkod. 11386149
Brand: Thermo Scientific Chemicals 042753.AP
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Övergångsintervall: pH 4,8 (lila) till pH 5,4 (grön)
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl Purple
CAS 1340-02-9, 7732-18-5
Analysprocentintervall 0.1% w/v aqueous solution
MDL-nummer MFCD00070843
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Methyl purple: 0.1%; Water: 99.9%
Ångtryck 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Kvantitet 500 ml
Fysisk form Vätska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.