Läs mer
Metylpyrazin-2-karboxylat, 97 %
Produktkod. 11956741 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11956741 1 g 1g
11966741 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11956741 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 443170010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-07-2026
CAS: 6164-79-0 | C6H6N2O2 | 138,13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6164-79-0
Molekylformel C6H6N2O2
Molekylvikt (g/mol) 138.13
InChI-nyckel TWIIRMSFZNYMQE-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2-pyrazinecarboxylate, methyl pyrazinoate, pyrazinoic acid methyl ester, methylpyrazine-2-carboxylate, pyrazinecarboxylic acid, methyl ester, methyl pyrazinecarboxylate, 2-pyrazinecarboxylic acid, methyl ester, pyrazine-2-carboxylic acid, methyl ester, 2-methylpyrazine carboxylate, pyrazine-2-carboxylic acid methyl ester
PubChem CID 72662
IUPAC-namn metylpyrazin-2-karboxylat
LEDER COC(=O)C1=NC=CN=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl pyrazine-2-carboxylate
Smältpunkt 59.5°C to 61.5°C
Färg Färglös
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 138.13
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Methyl pyrazine-2-carboxylate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.