Läs mer
Methyl Pyrophosphate Sodium Salt (~90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl Pyrophosphate Sodium Salt |
| Molekylformel | CH6O7P2 . x(Na) |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | Monomethyl Ester Diphosphoric Acid, Sodium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/CH6O7P2.3Na/c1-7-10(5,6)8-9(2,3)4;;;/h1H3,(H,5,6)(H2,2,3,4);;;/q;3*+1/p-3 |
| LEDER | O=P([O-])(OP([O-])([O-])=O)OC.[Na+].[Na+].[Na+] |
| IUPAC-namn | sodium methyl diphosphate |
| Molekylvikt (g/mol) | 257.95 |