Läs mer
Metylpyrrol-2-karboxylat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15405768
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15405768 5 g 5g
15495758 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15405768 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H59437.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1193-62-0 | Molekylformel: C6H7NO2 | Molekylvikt: 125,127 g/mol
Det används inom medicin och som en viktig råvara och mellanprodukt i organisk syntes, läkemedel, agrokemikalier och färgämnen.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Användningsområden
Det används inom medicin och som en viktig råvara och mellanprodukt i organisk syntes, läkemedel, agrokemikalier och färgämnen.
Löslighet
Löslig i vatten.
Anteckningar
Förvara i rumstemperatur. Undvik oxidationsmedel och värme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1193-62-0
Molekylformel C6H7NO2
Molekylvikt (g/mol) 125.127
MDL-nummer MFCD00817048
InChI-nyckel VONGYFFEWFJHNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl pyrrole-2-carboxylate, methyl 2-pyrrolecarboxylate, 1h-pyrrole-2-carboxylic acid, methyl ester, unii-3beg2ck3lu, pyrrole-2-carboxylic acid methyl ester, methyl1h-pyrrole-2-carboxylate, 3beg2ck3lu, 1h-pyrrole-2-carboxylic acid,methyl ester, pubchem9141, acmc-1bsa1
PubChem CID 136930
IUPAC-namn metyl-lH-pyrrol-2-karboxylat
LEDER COC(=O)C1=CC=CN1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl pyrrole-2-carboxylate
Smältpunkt 74 °C till 78 °C
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 125.13
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.