Läs mer
Metylpyrrol-3-karboxylat, 97 %
Produktkod. 15490658
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15490658 5 g 5g
15400668 250 mg 250mg
15480658 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15490658 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H54340.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
CAS: 2703-17-5 | C6H7NO2 | 125,127 g/mol
Metylpyrrol-3-karboxylat används som en organisk kemisk syntesintermediär.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Metylpyrrol-3-karboxylat används som en organisk kemisk syntesintermediär.
Löslighet Något löslig i vatten
.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2703-17-5
Molekylformel C6H7NO2
Molekylvikt (g/mol) 125.127
MDL-nummer MFCD00967074
InChI-nyckel WLBNVSIQCFHAQB-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl pyrrole-3-carboxylate, 1h-pyrrole-3-carboxylic acid methyl ester, 1h-pyrrole-3-carboxylic acid, methyl ester, methyl 3-pyrrolecarboxylate, 3-methoxycarbonyl-1h-pyrrole, pubchem22507, acmc-1cmqn, methylpyrrole-3-carboxylate, 4,5-methoxy-carbonylpyrrole, methyl pyrrole 3-carboxylate
PubChem CID 12361759
IUPAC-namn metyl-lH-pyrrol-3-karboxylat
LEDER COC(=O)C1=CNC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl pyrrole-3-carboxylate
Smältpunkt 85 °C till 89 °C
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 125.13
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.