Läs mer
Methyl pyruvate, 94%
Produktkod. 10503254 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10503254 25 g Glasflaska 25g
10081330 100 g Glasflaska 100g
10710585 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10503254 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 127650250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 600-22-6 | C4H6O3 | 102.09 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 600-22-6
Molekylformel C4H6O3
Molekylvikt (g/mol) 102.09
MDL-nummer MFCD00008754
InChI-nyckel CWKLZLBVOJRSOM-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl pyruvate, pyruvic acid, methyl ester, pyruvic acid methyl ester, methyl 2-oxopropionate, propanoic acid, 2-oxo-, methyl ester, methyl-pyruvate, methylglyoxylic acid methyl ester, unii-3kjm65g5xl, 3kjm65g5xl, 2-oxo-propionic acid methyl ester
PubChem CID 11748
ChEBI CHEBI:51850
IUPAC-namn metyl-2-oxopropanoat
LEDER CC(=O)C(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl pyruvate
Färg Färglös till gul
Densitet 1.1300g/mL, 1.13
Kokpunkt 134.0°C to 137.0°C
Flampunkt 39°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 94%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3COCO2CH3
Brytningsindex 1.4065
Kvantitet 25 g
Beilstein 03, 616
Merck Index 15, 8135
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble.
Formel vikt 102.09
Procent renhet 94%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.