Läs mer
Methyl pyruvate, 98%
Produktkod. 11479060
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11479060 100 g 100g
11469060 25 g 25g
11489060 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11479060 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13966.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 600-22-6 | C4H6O3 | 102.089 g/mol
Metylpyruvat fungerar som en potent sekretagog som används vid studiet av stimulus-sekretionskoppling. Används även vid framställning av kinoxaliner som dubbla fosfodiesteras 2/10 (PDE2/10)-hämmare. Det ökar koncentrationen av fria kalciumjoner i cytosolen i pankreasceller. Det används vid framställning av dimetyl-2,3-dimetylenbutandioat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Metylpyruvat fungerar som en potent sekretagog som används vid studiet av stimulus-sekretionskoppling. Används även vid framställning av kinoxaliner som dubbla fosfodiesteras 2/10 (PDE2/10)-hämmare. Det ökar koncentrationen av fria kalciumjoner i cytosolen i pankreasceller. Det används vid framställning av dimetyl-2,3-dimetylenbutandioat.
Löslighet
Löslig i kloroform, metanol, eter, alkohol. Något lösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, värme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 600-22-6
Molekylformel C4H6O3
Molekylvikt (g/mol) 102.089
MDL-nummer MFCD00008754
InChI-nyckel CWKLZLBVOJRSOM-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl pyruvate, pyruvic acid, methyl ester, pyruvic acid methyl ester, methyl 2-oxopropionate, propanoic acid, 2-oxo-, methyl ester, methyl-pyruvate, methylglyoxylic acid methyl ester, unii-3kjm65g5xl, 3kjm65g5xl, 2-oxo-propionic acid methyl ester
PubChem CID 11748
ChEBI CHEBI:51850
IUPAC-namn metyl-2-oxopropanoat
LEDER CC(=O)C(=O)OC
Specifications
Kemiskt namn eller material Methyl pyruvate
Densitet 1.123
Kokpunkt 135°C to 137°C
Flampunkt 39°C (102°F)
Analysprocentintervall 98%
Odör Sweet
Brytningsindex 1.404
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN3272
Beilstein 1361953
Merck Index 14,8021
Löslighetsinformation Soluble in chloroform,methanol,ether,alcohol. Slightly soluble in water.
Formel vikt 102.09
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.