Läs mer
Metylpyruvat, TRC
Produktkod. 30467499
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30467499 100 g
1 options
Produktkod. 30467499 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM326980100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl Pyruvate
CAS 600-22-6
Molekylformel C4H6O3
Kvantitet 100 g
Synonym 2-Oxo-propionic Acid Methyl Ester, 2-Oxopropanoic Acid Methyl Ester, Methyl 2-Oxopropanoate, Methyl 2-Oxopropionate, Methyl Acetoformate, Methyl Methoxycarbonyl Ketone, Methyl Pyroracemate, Methyl Pyruvate, Methylglyoxylic Acid Methyl Ester, NSC 65430, Pyroracemic Acid Methyl Ester
InChI formel InChI=1S/C4H6O3/c1-3(5)4(6)7-2/h1-2H3
LEDER COC(=O)C(=O)C
IUPAC-namn Metyl-2-oxopropanoat
Molekylvikt (g/mol) 102.09
Formel vikt 102.0317