Läs mer
Methyl quinoline-4-carboxylate (~90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl quinoline-4-carboxylate |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H9NO2/c1-14-11(13)9-6-7-12-10-5-3-2-4-8(9)10/h2-7H,1H3 |
| Formel vikt | 187.0633 |