missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Methyl Quinoxaline-2-carboxylate, Mikromol™
Beskrivning
Methyl Quinoxaline-2-carboxylate
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl Quinoxaline-2-carboxylate |
| CAS | 1865-11-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | Methyl Quinoxaline-2-carboxylate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C10 H8 N2 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 2-Quinoxalinecarboxylic Acid Methyl Ester, Methyl Quinoxaline-2-carboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C10H8N2O2/c1-14-10(13)9-6-11-7-4-2-3-5-8(7)12-9/h2-6H,1H3 |
| LEDER | COC(=O)c1cnc2ccccc2n1 |
| IUPAC-namn | methyl quinoxaline-2-carboxylate |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?