Läs mer
Methyl (R)-(+)-3-BOC-2,2-dimethyl-4-oxazolidinecarboxylate, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10625125 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10625125 5 g Glasflaska 5g
10525134 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10625125 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 426350050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 95715-86-9
Molekylformel C12H21NO5
Molekylvikt (g/mol) 259.30
MDL-nummer MFCD00674041
InChI-nyckel ZNBUXTFASGDVCL-UHFFFAOYNA-N
Synonym r-3-tert-butyl 4-methyl 2,2-dimethyloxazolidine-3,4-dicarboxylate, methyl r-+-3-tert-butoxycarbonyl-2,2-dimethyl-4-oxazolidinecarboxylate, 3-tert-butyl 4-methyl 4r-2,2-dimethyl-1,3-oxazolidine-3,4-dicarboxylate, r-+-3-tert-butoxycarbonyl-2,2-dimethyl-4-oxazolidinecarboxylic acid methyl ester, methyl r-n-boc-2,2-dimethyloxazolidine-4-carboxylate, r-+-3-boc-4-methoxycarbonyl-2,2-dimethyl-1,3-oxazolidine, r---3-boc-4-methoxycarbonyl-2,2-dimethyl-1,3-oxazolidine, methyl r-+-3-boc-2,2-dimethyl-4-oxazolidinecarboxylate, 3-tert-butyl 4-methyl r-+-2,2-dimethyloxazolidine-3,4-dicarboxylate, methyl 3-tert-butoxycarbonyl-2,2-dimethyloxazolidine-4-r-carboxylate
PubChem CID 688220
IUPAC-namn 3-O-tert-butyl 4-O-metyl (4R)-2,2-dimetyl-1,3-oxazolidin-3,4-dikarboxylat
LEDER COC(=O)C1COC(C)(C)N1C(=O)OC(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl (R)-(+)-3-BOC-2,2-dimethyl-4-oxazolidinecarboxylate
Densitet 1.0820g/mL, 1.082
Kokpunkt 89.0°C (0.8 mmHg)
Flampunkt 93°C
Analysprocentintervall 94% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 259.3
Procent renhet 95%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Methyl (R)-(+)-3-BOC-2,2-dimethyl-4-oxazolidinecarboxylate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.