Läs mer
Metyl(R)-(-)-3-hydroxybutyrat, 98 %
Produktkod. 11389005
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11389005 25 g 25g
11369005 1 g 1g
11379005 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11389005 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L14151.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
CAS: 3976-69-0 | C5H10O3 | 118,132 g/mol
Kan genomgå reaktioner av aldoltyp med aldehyder med antingen syn- eller anti-selektivitet enligt villkoren, för användning vid syntes av kiralaβ -laktamer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden Kan genomgå reaktioner av aldoltyp med aldehyder med
antingen syn- eller anti-selektivitet beroende på förhållandena, för användning vid syntes av kirala ß-laktamer.
Löslighet Något löslig i
vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3976-69-0
Molekylformel C5H10O3
Molekylvikt (g/mol) 118.132
MDL-nummer MFCD00063289
InChI-nyckel LDLDJEAVRNAEBW-SCSAIBSYSA-N
Synonym methyl r---3-hydroxybutyrate, r-methyl 3-hydroxybutanoate, methyl 3r-3-hydroxybutanoate, methyl r-3-hydroxybutyrate, r-3-hydroxybutyric acid methyl ester, methyl r-3-hydroxybutanoate, r---3-hydroxybutyric acid methyl ester, r---methyl 3-hydroxybutyrate, r---3-hydroxy-n-butyric acid methyl ester
PubChem CID 2724279
IUPAC-namn metyl (3R)-3-hydroxibutanoat
LEDER CC(CC(=O)OC)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl (R)-(-)-3-hydroxybutyrate
Densitet 1.055
Kokpunkt 56 °C till 58 °C (11 mmHg)
Flampunkt 73 °C (163 °F)
Odör Trevligt
Brytningsindex 1.422
Kvantitet 25 g
Beilstein 3648161
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Optisk rotation −48,5° (c=1,3 i kloroform)
Formel vikt 118.13
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.