Läs mer
Metyl(R)-3-hydroxybutyrat, TRC
Produktkod. 30471920
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30471920 10 g
1 options
Produktkod. 30471920 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM31258010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl (R)-3-Hydroxybutanoate
CAS 3976-69-0
Molekylformel C5 H10 O3
Kvantitet 10 g
Synonym Butanoic acid','3-hydroxy-','methyl ester','(3R)-, Butanoic acid','3-hydroxy-','methyl ester','(R)-, Butyric acid','3-hydroxy-','methyl ester','D-(-)- (8CI), (-)-(3R)-3-Hydroxybutanoic acid methyl ester, (3R)-3-Hydroxybutanoic acid methyl ester, (R)-(-)-3-Hydroxy-
InChI formel InChI=1S/C5H10O3/c1-4(6)3-5(7)8-2/h4,6H,3H2,1-2H3/t4-/m1/s1
LEDER COC(=O)C[C@@H](C)O
IUPAC-namn metyl (3R)-3-hydroxybutanoat
Molekylvikt (g/mol) 118.131
Formel vikt 118.063