Läs mer
Methyl (R)-(-)-Mandelate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl (R)-(-)-Mandelate |
| Kvantitet | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10O3/c1-12-9(11)8(10)7-5-3-2-4-6-7/h2-6,8,10H,1H3/t8-/m1/s1 |
| Formel vikt | 166.063 |