Läs mer
Metylröd 1 g/L i vattenindikatorlösning, Chem Lab
Produktkod. 11913343
Change view
Kvantitet:
250 ml
Förpackningsstorlek:
250ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
11913343 250 ml 250ml
1 options
Produktkod. 11913343 Leverantör Chem-Lab Leverantörsnummer CL06.1303.0250
Specifikationer
Färg Rött
CAS 845-10-3
Kokpunkt 100 °C
Smältpunkt 0 °C
Koncentration 1 g/L
Densitet 1 g/mL
Molekylvikt (g/mol) 291.28
Förpackning Polyeten
pH 4.4 to 6.2
Kvantitet 250 ml
Fysisk form Vätska