Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Metylröd, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11432688
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11432688 500 g 500g
11422688 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11432688 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer A16690.36
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 493-52-7 | C15H15N3O2 | 269,304 g/mol
Bakteriestammar isolerade från färgämneskontaminerat slam avfärgade ett giftigt azofärgämne, nämligen metylrött (MR). Metylrött används i metylrött test (MR-test), används för att identifiera bakterier som producerar stabila syror genom mekanismer för blandad syrafermentering av glukos
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Bakteriestammar isolerade från färgämneskontaminerat slam avfärgade ett giftigt azofärgämne, nämligen metylrött (MR). Metylrött används i metylrött test (MR-test), som används för att identifiera bakterier som producerar stabila syror genom mekanismer för
blandad syrafermentering av glukos.
Löslighet
Olöslig i vatten. Löslig i etanol.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 493-52-7
Molekylformel C15H15N3O2
Molekylvikt (g/mol) 269.304
MDL-nummer MFCD00002425
InChI-nyckel CEQFOVLGLXCDCX-UHFFFAOYSA-N
Synonym C.I. 13020
PubChem CID 10303
IUPAC-namn 2-[[4-(dimetylamino)fenyl]diazenyl]bensoesyra
LEDER CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=CC=C2C(=O)O
Specifications
Kemiskt namn eller material Methyl Red
Smältpunkt 179 °C till 182 °C
Beilstein 750102
Merck Index 14,6119
Löslighetsinformation Olöslig i vatten. Löslig i etanol.
Kvantitet 500 g
Formel vikt 269.3
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.