Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Metylröd, ACS-reagens
Produktkod. 10311501 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10311501 10 g Glasflaska 10g
10482971 25 g Glasflaska 25g
10340384 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10311501 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 423970100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    367.00 SEK
    320.65 SEK / 10g
    Save 46.35 SEK
    12% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 493-52-7 | C15H15N3O2 | 269,304 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 493-52-7
Molekylformel C15H15N3O2
Molekylvikt (g/mol) 269.304
MDL-nummer MFCD00002425
InChI-nyckel CEQFOVLGLXCDCX-UHFFFAOYSA-N
Synonym Acid Red 2, 2-[4-(Dimethylamino)phenylazo]benzoic acid, C.I. 13020
PubChem CID 10303
IUPAC-namn 2-[[4-(dimetylamino)fenyl]diazenyl]bensoesyra
LEDER CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=CC=C2C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl Red
Smältpunkt 178,0 °C till 182,0 °C
Namnnotering Pure
Klarhet Klarat test
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3)2NC6H4N=NC6H4CO2H
Visuell övergångsintervall från pH 4,2 (rosa) till pH 6,2 (gult)
Beilstein 16, 329
Merck Index 15, 6192
Färg Lila till rött
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: nästan olöslig. Andra lösligheter: löslig i etanol, ättiksyra
Kvantitet 10 g
Fysisk form Pulver
Formel vikt 269.3
Kvalitet ACS-reagens
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.