Läs mer
Methyl Red (C.I. 13020), Supelco™
Produktkod. 15834770
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15834770 25 g 25g
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Produktkod. 15834770 Leverantör Supelco Leverantörsnummer 1060760025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 31-03-2027
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Indicator ACS,Reag. Ph Eur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Smältpunkt 178°C to 182°C
CAS 493-52-7
MDL-nummer MFCD00002425
Synonym Methyl red (C.I. 13020), 4-Dimethylaminoazobenzene-2′-carboxylic acid, Methyl red (C.I. 13020)
Kvantitet 25 g
Molekylvikt (g/mol) 269.3