Learn More
Thermo Scientific Chemicals Metylröd hydroklorid, ACS
Product Code. 11314187
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet unitSize
11314187 25 g 25g
11304187 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11314187 Supplier Thermo Scientific Chemicals Supplier No. 036668.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 63451-28-5 | C15H16ClN3O2 | 305.762 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 63451-28-5
Molekylformel C15H16ClN3O2
Molekylvikt (g/mol) 305.762
MDL-nummer MFCD00012614
InChI-nyckel ICTWKXAVJAHRMK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-[4-(Dimethylamino)phenyl]azobenzoic acid
PubChem CID 113227
IUPAC-namn 2-[[4-(dimetylamino)fenyl]diazenyl]bensoesyra;hydroklorid
LEDER CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=CC=C2C(=O)O.Cl
Specifications
Kemiskt namn eller material Methyl Red hydrochloride
Smältpunkt 175°C (decomposition)
Formel vikt 305.77
Kvalitet ACS
Kvantitet 25 g
Fysisk form Kristallin
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.