Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Metylröd hydroklorid, ACS-reagens
Produktkod. 10479091 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10479091 100 g Glasflaska 100g
10206011 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10479091 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 339321000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 63451-28-5 | C15H16ClN3O2 | 305.762 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 63451-28-5
Molekylformel C15H16ClN3O2
Molekylvikt (g/mol) 305.762
MDL-nummer MFCD00012614
InChI-nyckel ICTWKXAVJAHRMK-UHFFFAOYSA-N
Synonym Acid Red 2, 2-[4-(Dimethylamino)phenylazo]benzoic acid hydrochloride, C.I. 13020
PubChem CID 113227
IUPAC-namn 2-[[4-(dimetylamino)fenyl]diazenyl]bensoesyra;hydroklorid
LEDER CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=CC=C2C(=O)O.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl Red hydrochloride
Klarhet Passes Test
Linjär formel (CH3)2NC6H4NNC6H4COOH·HCl
Beilstein 16, 329
Merck Index 15, 6192
Infrarött spektrum Authentic
Formel vikt 305.76
Kvalitet ACS-reagens
Förpackning Glasflaska
Visuell övergångsintervall from pH 4.2 (pink) to pH 6.2 (yellow)
Färg Svart till blått
Kvantitet 100 g
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.