Läs mer
Metylröd indikator, Reag. Ph. Eur., Solstice
Produktkod. 15633830
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15633830 25 g Glasflaska 25g
15623830 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15633830 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 3265425G
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Reag. Ph. Eur., syra-basindikator
  • Ledande inom branschen i över 65 år
  • Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 493-52-7
Molekylformel C15H15N3O2
Molekylvikt (g/mol) 269.304
MDL-nummer MFCD00002425
InChI-nyckel CEQFOVLGLXCDCX-UHFFFAOYSA-N
Synonym Acid Red 2
PubChem CID 10303
IUPAC-namn 2-[[4-(dimetylamino)fenyl]diazenyl]bensoesyra
LEDER CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=CC=C2C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl Red
Smältpunkt 179 °C till 182 °C
Namnnotering Reag. Ph. Eur.
Förpackning Glasflaska
Lämplighet Följer känsligheten
Linjär formel (CH3)2NC6H4N=NC6H4CO2H
Visuell övergångsintervall 4.4 till 6.0
UN-nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 750102
Densitet 0,989g/cm3
Färg Violett
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten
Kvantitet 25 g
Fysisk form Pulver
Formel vikt 269,3 g/mol