missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Specifikationer
Specifikationer
| Förpackning | Flaska |
| Analyt- eller komponentnamn | Methyl red mixed solution. |
| Anteckningar om renhetsgrad | EU Ph Ref: 1055101 |
| Koncentration | 0.1% in alcohol: water - 20:80 |
| Kvantitet | 100 ml |
| Kvalitet | Eu. Ph. |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Methyl red mixed solution. European Pharmacopoeia Ref: 1055101 (RP 126)
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P370+P378-Vid brand: Släck med .
- P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?
