Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Metylröd, ren, indikator
Produktkod. 10115210 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
Produktkod. 10115210
Brand: Thermo Scientific Chemicals 264441000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
Methyl Red, C15H15N3O2, CAS Number-493-52-7, Acid Red 2, 2-[4-(Dimethylamino)phenylazo]benzoic acid, C.I. 13020, 25g, 269.3, Pure, Warning, GHS H Statement: Harmful if swallowed. | CAS: 493-52-7 | C15H15N3O2 | 269.304 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 493-52-7
Molekylformel C15H15N3O2
Molekylvikt (g/mol) 269.304
InChI-nyckel CEQFOVLGLXCDCX-UHFFFAOYSA-N
Synonym Acid Red 2, 2-[4-(Dimethylamino)phenylazo]benzoic acid, C.I. 13020
PubChem CID 10303
IUPAC-namn 2-[[4-(dimetylamino)fenyl]diazenyl]bensoesyra
LEDER CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=CC=C2C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl Red
Smältpunkt 178.0°C to 182.0°C
Linjär formel (CH3)2NC6H4N=NC6H4CO2H
Löslighetsinformation Solubility in water: almost insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol, acetic acid
Infrarött spektrum Authentic
Formel vikt 269.3
Kvalitet Ren
Förpackning Glasflaska
Specifik utsläckning 650 min. (430nm, in buffer)
Visuell övergångsintervall from pH 4.2 (red) to pH 6.2 (yellow)
Färg Rött
Kvantitet 100 g
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.