Läs mer
Methyl Red, Pure, Solution 0.025%, Indicator Grade, Fisher Chemical
Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
500 mL
Förpackningsstorlek:
500ml
Specifikationer
Specifikationer
| MDL-nummer | 2425 |
| Förpackning | Amber glass bottle |
| Kvantitet | 500 mL |
| Fysisk form | Liquid |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Methyl red, pure, solution 0.025%
- Varning
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 2
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H371-Kan orsaka organskador.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Innehåller: Ethyl alcohol, Methyl alcohol, Methyl red