Läs mer
Methyl Red, Pure, Spirit Soluble, C.I.13020, Indicator Grade, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | 178°C |
| Formel vikt | 269.3g/mol |
| Förpackning | Glass Jar |
| Färg | Red |
| Kvantitet | 25 g |
| Fysisk form | Solid |