Learn More
Methyl Red, Pure, Spirit Soluble, C.I.13020, Indicator Grade, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10518630 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Dimensione della confezione
10518630 25 g 25g
10685112 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10518630 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore M/5150/46
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Identificatori chimici
CAS 493-52-7
Molecular Formula C15H15N3O2
Molecular Weight (g/mol) 269.304
MDL Number 2425
InChI Key CEQFOVLGLXCDCX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 10303
IUPAC Name 2-[[4-(dimethylamino)phenyl]diazenyl]benzoic acid
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=CC=C2C(=O)O
Specifica
Melting Point 178°C
Formula Weight 269.3g/mol
Packaging Glass Jar
Color Red
Quantity 25 g
Physical Form Solid
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.