Läs mer
Methyl Red, Pure, Spirit Soluble, C.I.13020, Indicator Grade, Fisher Chemical™
Produktkod. 10685112 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10685112 10 g 10g
10518630 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10685112 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer M/5150/45
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 493-52-7
Molekylformel C15H15N3O2
Molekylvikt (g/mol) 269.304
MDL-nummer 2425
InChI-nyckel CEQFOVLGLXCDCX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 10303
IUPAC-namn 2-[[4-(dimethylamino)phenyl]diazenyl]benzoic acid
LEDER CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=CC=C2C(=O)O
Specifikationer
Smältpunkt 178°C
Formel vikt 269.3g/mol
Förpackning Glass Jar
Färg Red
Kvantitet 10 g
Fysisk form Solid