Läs mer
Methyl Red, Pure, Water Soluble, Indicator, Fisher Chemical™
Produktkod. p-7073323 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
5 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
5g
Produktkod. 10375710
Brand: Fisher Chemical M/5170/44
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 493-52-7
Molekylformel C15H15N3O2
Molekylvikt (g/mol) 269.304
MDL-nummer 2425
InChI-nyckel CEQFOVLGLXCDCX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 10303
IUPAC-namn 2-[[4-(dimethylamino)phenyl]diazenyl]benzoic acid
LEDER CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=CC=C2C(=O)O
Specifikationer
Smältpunkt 178°C
Formel vikt 269.3g/mol
Förpackning Glass Jar
Färg Red
Kvantitet 5 g
Fysisk form Solid