Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Metylrött natriumsalt, 0,02% w/v aq. soln.
Produktkod. 11410690
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
Produktkod. 11410690
Brand: Thermo Scientific Chemicals 044161.AP
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 845-10-3 | C15H14N3NaO2 | 291.286 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 845-10-3
Molekylformel C15H14N3NaO2
Molekylvikt (g/mol) 291.286
MDL-nummer MFCD00002426
InChI-nyckel GNTPCYMJCJNRQB-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 4465632
IUPAC-namn natrium;2-[[4-(dimetylamino)fenyl]diazenyl]bensoat
LEDER CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=CC=C2C(=O)[O-].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl Red sodium salt
Analysprocentintervall 0.02% w/v
Formel vikt 291.29
Odör Odorless
Färg Färglös
Kvantitet 500 mL
Fysisk form Vätska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.