Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Metylrött natriumsalt
Produktkod. 11438047
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11438047 25 g 25g
11448047 100 g 100g
11458047 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11438047 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer A17455.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 845-10-3 | C15H14N3NaO2 | 291.286 g/mol
Metylrött är ett indikatorfärgämne som blir rött i sura lösningar. Det är en pH-indikator som blir röd under pH 4,4, gul över pH 6,2 och orange mellan dessa värden. Det används inom mikrobiologi i Voges-Proskauer-testet för att identifiera bakterier som producerar stabila syror genom blandad syrafermentering av glukos. Metylröda positiva bakterier inkluderar Proteus vulgaris och Escherichia coli. Metylröda negativa bakterier inkluderar Enterobacter aerogenes och Serratia marcescens.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Metylrött är ett indikatorfärgämne som blir rött i sura lösningar. Det är en pH-indikator som blir röd under pH 4,4, gul över pH 6,2 och orange mellan dessa värden. Det används inom mikrobiologi i Voges-Proskauer-testet för att identifiera bakterier som producerar stabila syror genom blandad syrafermentering av glukos. Metylröda positiva bakterier inkluderar Proteus vulgaris och Escherichia coli. Metylröda negativa bakterier inkluderar Enterobacter aerogenes och Serratia marcescens.
Löslighet Löslig i vatten (800
mg/ml vid 25 C) och °lätt löslig i etanol vid (25 C).°
Anmärkningar
Förvaras i rumstemperatur. Reaktiv med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 845-10-3
Molekylformel C15H14N3NaO2
Molekylvikt (g/mol) 291.286
MDL-nummer MFCD00002426
InChI-nyckel GNTPCYMJCJNRQB-UHFFFAOYSA-M
Synonym C.I. 13020; Methyl Red, water soluble
PubChem CID 4465632
IUPAC-namn natrium;2-[[4-(dimetylamino)fenyl]diazenyl]bensoat
LEDER CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=CC=C2C(=O)[O-].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl Red sodium salt
Beilstein 4065488
Löslighetsinformation Soluble in water (800mg/ml at 25°C),and slightly soluble in ethanol at (25°C).
Formel vikt 291.29
Kvantitet 25 g
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.