Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Metylrött natriumsalt, ACS
Produktkod. 11384177
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11384177 25 g 25g
11394177 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11384177 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 036667.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 845-10-3 | C15H14N3NaO2 | 291.286 g/mol
Metylrött natriumsalt används som pH-indikator. Inom mikrobiologin används det för att göra agarplattor inom bakteriologi. Vidare används det som ett färgämne och finner även användning i munvatten, tandkräm och i kosmetika. Det används också som ett raketdrivmedel. Utöver detta används den vid framställning av reversibel färgning för snabb detektering av färgade celler i varje prov.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 845-10-3
Molekylformel C15H14N3NaO2
Molekylvikt (g/mol) 291.286
MDL-nummer MFCD00002426
InChI-nyckel GNTPCYMJCJNRQB-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2-[4-(Dimethylamino)phenyl]azobenzoic acid sodium salt
PubChem CID 4465632
IUPAC-namn natrium;2-[[4-(dimetylamino)fenyl]diazenyl]bensoat
LEDER CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=CC=C2C(=O)[O-].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl Red sodium salt
Beilstein 4065488
Löslighetsinformation Soluble in water. Slightly soluble in ethanol.
Formel vikt 291.29
Kvalitet ACS
Färg Brunt till rött
Kvantitet 25 g
Fysisk form Kristallin
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.