Läs mer
Metylrött natriumsalt, För ACS-analys, MP Biomedicals™
Produktkod. 11442882 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11442882 25 g 25g
1 options
Produktkod. 11442882 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215254725
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl red sodium salt
Namnnotering For ACS analysis
CAS 845-10-3
Molekylformel C15H14N3NaO2
Synonym 4-Dimethylaminoazobenzene-2'-carboxylic acid sodium salt
InChI-nyckel GNTPCYMJCJNRQB-UHFFFAOYSA-M
LEDER CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=CC=C2C(=O)[O-].[Na+]
IUPAC-namn natrium;2-[[4-(dimetylamino)fenyl]diazenyl]bensoat
Molekylvikt (g/mol) 291.286
PubChem CID 4465632
Formel vikt 291.3
Färg Brun
Kvantitet 25 g
Fysisk form Pulver