Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Metylröd, natriumsalt, indikator, ren
Produktkod. 10651365 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10651365 25 g Glasflaska 25g
10296000 100 g Glasflaska 100g
10025973 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10651365 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 151410250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 845-10-3 | C15H14N3NaO2 | 291.286 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 845-10-3
Molekylformel C15H14N3NaO2
Molekylvikt (g/mol) 291.286
MDL-nummer MFCD00002426
InChI-nyckel GNTPCYMJCJNRQB-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2-[4-(Dimethylamino)phenylazo]benzoic acid, sodium salt, C.I. 13020, MR
PubChem CID 4465632
IUPAC-namn natrium;2-[[4-(dimetylamino)fenyl]diazenyl]bensoat
LEDER CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=CC=C2C(=O)[O-].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl Red, sodium salt
Namnnotering pure
Linjär formel (CH3)2NC6H4N=NC6H4CO2Na
Beilstein 16, 329
Merck Index 15, 6192
Infrarött spektrum Authentic
Formel vikt 291.27
Kvalitet Ren
Förpackning Glasflaska
Visuell övergångsintervall From pH 4.2 (red) to pH 6.2 (yellow)
Färgindex nr. 13020
Färg Beige eller vit till gul
Kvantitet 25 g
Fysisk form Flingor
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.