Beskrivning
Metylröd är ett azofärgämne som är en pH-indikator som färgar i närvaro av sura lösningar (rött i pH< 4,4, gul i pH> 6.2, orange däremellan). Det används särskilt i MR-testet för att identifiera tarmbakterier som producerar stabila syror under glukosmetabolism (fermentering).
- Bereds genom att blanda 50 g metylrött i en blandning av 1,86 ml 0,1 M natriumhydroxid och 50 ml etanol och späds till 100 ml med vatten
- Tillverkad i en ISO 9001-kompatibel anläggning enligt Eu. Ph. Kapitel 4 (4.1.1) riktlinjer
- Försedd med ett analysintyg och en etikett som visar parti och utgångsdatum
- Redo att använda reagens eliminerar tid och arbete för att förbereda exakta volumetriska lösningar
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(4-Dimethylamino-phenylazo)benzoic acid |
| CAS | 493-52-7, 1310-73-2, 64-17-5, 7732-18-5 |
| Koncentration | 50 mg metylröd per 100 ml |
| Molekylformel | C15H15N3O2 |
| Synonym | C.I. Acid Red 2, 2-(4-Dimethylamino-phenylazo)benzoic acid |
| Formel vikt | 269,3 g/mol |
| Kvalitet | Eu. Ph. Kapitel 4(4.1.1) |
| Förpackning | Humöret uppenbart |
| Analyscertifikat | Ja |
| pH-färgförändringar | Rött: pH <4,4 Gul: pH >6,2 Orange: pH 4,4 – 6,2 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- METHYL RED SOLUTION
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol