Läs mer
Metylröd lösning, Solstice
Produktkod. 15653860
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15653860 100 mL 100ml
1 options
Produktkod. 15653860 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 32941100ML
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    846.00 SEK
    722.11 SEK / 100ml
    Save 123.89 SEK
    14% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-03-2027
Syra-bas-indikator
  • Ledande inom branschen i över 65 år
  • Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl Red Solution
CAS 493-52-7
Molekylformel C15H15N3O2
MDL-nummer MFCD00002425
UN-nummer 1170
Beilstein 1843037
Kvantitet 100 mL
InChI-nyckel CEQFOVLGLXCDCX-UHFFFAOYSA-N
LEDER CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=CC=C2C(=O)O
IUPAC-namn 2-[[4-(dimetylamino)fenyl]diazenyl]bensoesyra
Molekylvikt (g/mol) 269.304
PubChem CID 10303
Formel vikt 269,3 g/mol
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Methyl Red solution
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol