Läs mer
Metylröd, TRC
Produktkod. 30475839
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30475839 5 g
1 options
Produktkod. 30475839 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM3330655G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl red
CAS 493-52-7
Molekylformel C15 H15 N3 O2
Kvantitet 5 g
Synonym Acid Red 2, 2-[4-(Dimethylamino)phenyl]diazenyl benzoic acid
InChI formel InChI=1S/C15H15N3O2/c1-18(2)12-9-7-11(8-10-12)16-17-14-6-4-3-5-13(14)15(19)20/h3-10H,1-2H3,(H,19,20)
LEDER CN(C)c1ccc(cc1)N=Nc2ccccc2C(=O)O
IUPAC-namn 2-[[4-(dimetylamino)fenyl]diazenyl]bensoesyra
Molekylvikt (g/mol) 269.3
Formel vikt 269.1164