Läs mer
Metyl (RS)-2-cyklohexyl-2-hydroxy-2-fenylacetat (fenylcyklohexylglykolsyra, metylester), Mikromol™
Beskrivning
Metyl (RS)-2-cyklohexyl-2-hydroxy-2-fenylacetat (fenylcyklohexylglykolsyra, metylester)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phenylcyclohexylglycolic Acid Methyl Ester |
| CAS | 10399-13-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | Phenylcyclohexylglycolic Acid Methyl Ester |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C15 H20 O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Methyl (RS)-2-Cyclohexyl-2-hydroxy-2-phenylacetate, Phenylcyclohexylglycolic Acid Methyl Ester, Oxybutynin Related Compound B |
| InChI formel | InChI=1S/C15H20O3/c1-18-14(16)15(17,12-8-4-2-5-9-12)13-10-6-3-7-11-13/h2,4-5,8-9,13,17H,3,6-7,10-11H2,1H3 |
| LEDER | COC(=O)C(O)(C1CCCCC1)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | Metyl 2-cyklohexyl-2-hydroxy-2-fenylacetat |
| Visa mer |